6-Chloro-m-toluic acid 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD40950-10GEA
57
EUR
BLDPBD40950-10G
BLDPBD40950-1G
BLDPBD40950-25G
BLDPBD40950-5G
BLDPBD40950-100G
6-Chloro-m-toluic acid 97%
6-Chloro-m-toluic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00045798 CAS-nummer: 6342-60-5 |