2-Bromo-6-chlorobenzoic acid 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD4124-500GEA
733
EUR
BLDPBD4124-500G
BLDPBD4124-25G
BLDPBD4124-10G
BLDPBD4124-1G
BLDPBD4124-100G
BLDPBD4124-0.025G
BLDPBD4124-5G
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid 98%
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₄BrClO₂ MW: 235,46 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00672929 CAS-nummer: 93224-85-2 |