4,5-Diamino-6-hydroxypyrimidine 95%
|
|
BLDPBD41361-250MGEA
7
EUR
BLDPBD41361-250MG
BLDPBD41361-1G
BLDPBD41361-10G
BLDPBD41361-5G
BLDPBD41361-25G
4,5-Diamino-6-hydroxypyrimidine 95%
4,5-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₄H₆N₄O MW: 126,1200 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006114 CAS-nummer: 1672-50-0 |