2,3-Difluorotoluene 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD41645-10GEA
29
EUR
BLDPBD41645-10G
BLDPBD41645-1G
BLDPBD41645-25G
BLDPBD41645-5G
2,3-Difluorotoluene 98%
2,3-Difluorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₆F₂ MW: 128,12 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01631506 CAS-nummer: 3828-49-7 |