3-Chloro-o-xylene 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD41850-1GEA
6
EUR
BLDPBD41850-1G
BLDPBD41850-100G
BLDPBD41850-5G
BLDPBD41850-25G
3-Chloro-o-xylene 98%
3-Chloro-o-xylene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₉Cl MW: 140,61 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00060689 CAS-nummer: 608-23-1 |