3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD4248-1GEA
7
EUR
BLDPBD4248-1G
BLDPBD4248-100G
BLDPBD4248-25G
BLDPBD4248-10G
BLDPBD4248-5G
BLDPBD4248-500G
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,11 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01862092 CAS-nummer: 403-21-4 |