2-Hydroxydimetridazole 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD43612-1GEA
27
EUR
BLDPBD43612-1G
BLDPBD43612-100G
BLDPBD43612-250MG
BLDPBD43612-5G
BLDPBD43612-25G
2-Hydroxydimetridazole 98%
2-Hydroxydimetridazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₅H₇N₃O₃ MW: 157,1274 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00159675 CAS-nummer: 936-05-0 |