3-Chloro-2-iodotoluene 99%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD4574-25GEA 105 EUR
BLDPBD4574-25G BLDPBD4574-500G BLDPBD4574-100G BLDPBD4574-5G BLDPBD4574-10G BLDPBD4574-1G
3-Chloro-2-iodotoluene 99%
3-Chloro-2-iodotoluene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00051756
CAS-nummer: 5100-98-1