4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD4654-1GEA
6
EUR
BLDPBD4654-1G
BLDPBD4654-500G
BLDPBD4654-25G
BLDPBD4654-100G
BLDPBD4654-10G
BLDPBD4654-5G
4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
4-Iodo-2-nitrotoluene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₆INO₂ MW: 263,03 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00051090 CAS-nummer: 41252-97-5 |