(R)-N-Boc-piperidine-2-methanol 95%
|
|
BLDPBD47299-1GEA
66
EUR
BLDPBD47299-1G
BLDPBD47299-5G
BLDPBD47299-250MG
BLDPBD47299-100MG
(R)-N-Boc-piperidine-2-methanol 95%
(R)-N-Boc-piperidine-2-methanol
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,2900 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD04973120 CAS-nummer: 134441-61-5 |