4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid 97%
|
|
BLDPBD4892-25GEA
344
EUR
BLDPBD4892-25G
BLDPBD4892-5G
BLDPBD4892-1G
BLDPBD4892-250MG
BLDPBD4892-10G
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₄H₁₅BO₃ MW: 242,08 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03788404 CAS-nummer: 847560-49-0 |