2-Fluoro-p-toluidine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD4937-10GEA
13
EUR
BLDPBD4937-10G
BLDPBD4937-5G
BLDPBD4937-25G
BLDPBD4937-1G
2-Fluoro-p-toluidine 98%
2-Fluoro-p-toluidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00040975 CAS-nummer: 452-80-2 |