6-Iodo-m-toluidine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD4943-500GEA
1167
EUR
BLDPBD4943-500G
BLDPBD4943-250MG
BLDPBD4943-5G
BLDPBD4943-25G
BLDPBD4943-1G
BLDPBD4943-10G
BLDPBD4943-100G
6-Iodo-m-toluidine 98%
6-Iodo-m-toluidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₇H₈IN MW: 233,0496 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00833395 CAS-nummer: 13194-69-9 |