1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95%
|
|
BLDPBD51435-250MGEA
69
EUR
BLDPBD51435-250MG
BLDPBD51435-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₂F₃N₃O MW: 247,2200 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01311906 CAS-nummer: 401930-07-2 |