N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD5201-1GEA 15 EUR
BLDPBD5201-1G
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD04115408
CAS-nummer: 19499-61-7