1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
|
|
BLDPBD56362-500GEA
1257
EUR
BLDPBD56362-500G
BLDPBD56362-1G
BLDPBD56362-10G
BLDPBD56362-5G
BLDPBD56362-100G
BLDPBD56362-25G
BLDPBD56362-0.025G
1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₄H₁₁NO MW: 89,1362 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01697283 CAS-nummer: 2854-16-2 |