1-Furfurylpyrrole 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD58425-25GEA
125
EUR
BLDPBD58425-25G
BLDPBD58425-5G
BLDPBD58425-1G
1-Furfurylpyrrole 98%
1-Furfurylpyrrole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00010080 CAS-nummer: 1438-94-4 |