1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylicacid 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD58972-5GEA
30
EUR
BLDPBD58972-5G
BLDPBD58972-25G
BLDPBD58972-10G
BLDPBD58972-250MG
BLDPBD58972-100G
BLDPBD58972-1G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylicacid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylicacid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD07778360 CAS-nummer: 156270-06-3 |