(±)-1-Phenyl-1-propanol 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD60122-25GEA
13
EUR
BLDPBD60122-25G
BLDPBD60122-1000G
BLDPBD60122-5G
BLDPBD60122-100G
BLDPBD60122-500G
(±)-1-Phenyl-1-propanol 98%
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃ MW: 136,19 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004564 CAS-nummer: 93-54-9 |