1-Pyrenecarboxylic acid 97%
BLDPBD60364-25GEA 1024 EUR
BLDPBD60364-25G BLDPBD60364-250MG BLDPBD60364-5G BLDPBD60364-100MG BLDPBD60364-1G
1-Pyrenecarboxylic acid 97%
1-Pyrenecarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₇H₁₀O₂
MW: 246,2601 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00192424
CAS-nummer: 19694-02-1