1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
|
|
BLDPBD60495-250MGEA
22
EUR
BLDPBD60495-250MG
BLDPBD60495-5G
BLDPBD60495-1G
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₉H₁₇NO MW: 155,24 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03411608 CAS-nummer: 1465-76-5 |