2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 95%
|
|
BLDPBD60920-1GEA
65
EUR
BLDPBD60920-1G
BLDPBD60920-5G
BLDPBD60920-250MG
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 95%
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₈F₂O MW: 158,15 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01862011 CAS-nummer: 126163-30-2 |