2-(Methylthio)thiazole 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD63328-25GEA
46
EUR
BLDPBD63328-25G
BLDPBD63328-0.025G
BLDPBD63328-100G
BLDPBD63328-5G
2-(Methylthio)thiazole 98%
2-(Methylthio)thiazole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₄H₅NS₂ MW: 131,21 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00858981 CAS-nummer: 5053-24-7 |