2,3,4,5,6-Pentafluorobiphenyl 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD64816-100MGEA
13
EUR
BLDPBD64816-100MG
BLDPBD64816-250MG
BLDPBD64816-1G
BLDPBD64816-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorobiphenyl 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₂H₅F₅ MW: 244,1601 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00093108 CAS-nummer: 784-14-5 |