(3-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
|
|
BLDPBD6697-25GEA
38
EUR
BLDPBD6697-25G
BLDPBD6697-5G
BLDPBD6697-10G
BLDPBD6697-500G
BLDPBD6697-100G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH MW: 166,18 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004334 CAS-nummer: 1798-09-0 |