2,4-Dimethylimidazool 96%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD67113-10GEA
10
EUR
BLDPBD67113-10G
BLDPBD67113-5G
BLDPBD67113-25G
2,4-Dimethylimidazool 96%
2,4-Dimethylimidazool
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₅H₈N₂ MW: 96,13 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00022365 CAS-nummer: 930-62-1 |