2,5-Dimethoxyphenol 97%
|
|
BLDPBD67723-5GEA
365
EUR
BLDPBD67723-5G
BLDPBD67723-1G
BLDPBD67723-250MG
BLDPBD67723-25G
2,5-Dimethoxyphenol 97%
2,5-Dimethoxyphenol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,1600 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00094237 CAS-nummer: 18113-18-3 |