2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 97%
|
|
BLDPBD70872-1GEA
29
EUR
BLDPBD70872-1G
BLDPBD70872-10G
BLDPBD70872-25G
BLDPBD70872-5G
BLDPBD70872-250MG
BLDPBD70872-100G
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 97%
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₄H₁₁ClN₂O MW: 138,5959 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD08060117 CAS-nummer: 72287-77-5 |