2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 98%
|
|
BLDPBD71563-5GEA
93
EUR
BLDPBD71563-5G
BLDPBD71563-25G
BLDPBD71563-250MG
BLDPBD71563-1G
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 98%
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₆H₂BrCl₂NO₂ MW: 270,90 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03411637 CAS-nummer: 343781-56-6 |