2-Chlor-4-fluorothiophenol 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD72961-1GEA
22
EUR
BLDPBD72961-1G
BLDPBD72961-25G
BLDPBD72961-5G
2-Chlor-4-fluorothiophenol 98%
2-Chlor-4-fluorothiophenol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₆H₄ClFS MW: 162,61 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00052936 CAS-nummer: 175277-99-3 |