2-Chloro-4-methylbenzaldehyde 98%
|
|
BLDPBD73009-1GEA
11
EUR
BLDPBD73009-1G
BLDPBD73009-25G
BLDPBD73009-5G
BLDPBD73009-100G
BLDPBD73009-10G
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₈H₇ClO MW: 154,5936 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD10703515 CAS-nummer: 50817-80-6 |