2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD73040-5GEA
23
EUR
BLDPBD73040-5G
BLDPBD73040-1G
BLDPBD73040-25G
BLDPBD73040-100G
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ MW: 225,55 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00171532 CAS-nummer: 151504-80-2 |