2-Chloro-6-methoxybenzonitrile 98%
|
|
BLDPBD73396-25GEA
646
EUR
BLDPBD73396-25G
BLDPBD73396-250MG
BLDPBD73396-10G
BLDPBD73396-5G
BLDPBD73396-1G
BLDPBD73396-0.025G
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₆ClNO MW: 167,5900 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00019743 CAS-nummer: 6575-10-6 |