2-Ethylimidazool 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD74704-100GEA
11
EUR
BLDPBD74704-100G
BLDPBD74704-10G
BLDPBD74704-500G
BLDPBD74704-25G
BLDPBD74704-1000G
2-Ethylimidazool 98%
2-Ethylimidazool
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₅H₈N₂ MW: 96,13 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005192 CAS-nummer: 1072-62-4 |