2-(2-Methylphenyl)ethanol 98%
|
|
BLDPBD77327-1GEA
9
EUR
BLDPBD77327-1G
BLDPBD77327-100G
BLDPBD77327-25G
BLDPBD77327-10G
BLDPBD77327-0.025G
BLDPBD77327-5G
2-(2-Methylphenyl)ethanol 98%
2-(2-Methylphenyl)ethanol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₁₂O MW: 136,1900 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00044241 CAS-nummer: 19819-98-8 |