1,2,4-Trihydroxybenzene 95%
|
|
BLDPBD7864-25GEA
31
EUR
BLDPBD7864-25G
BLDPBD7864-5G
BLDPBD7864-10G
1,2,4-Trihydroxybenzene 95%
1,2,4-Trihydroxybenzene
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002198 CAS-nummer: 533-73-3 |