2-Chloro-5-cyanophenylboronic acid 98%
|
|
BLDPBD8029-1GEA
37
EUR
BLDPBD8029-1G
BLDPBD8029-5G
BLDPBD8029-250MG
BLDPBD8029-25G
2-Chloro-5-cyanophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-cyanophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₇H₅BClNO₂ MW: 181,3841 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD06656271 CAS-nummer: 936249-33-1 |