3-(Dimethylamino)benzaldehyde 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD80652-250MGEA 112 EUR
BLDPBD80652-250MG BLDPBD80652-5G BLDPBD80652-100MG BLDPBD80652-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 97%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,1897 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD05148649
CAS-nummer: 619-22-7