3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 97%
|
|
BLDPBD80847-1GEA
23
EUR
BLDPBD80847-1G
BLDPBD80847-250MG
BLDPBD80847-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 97%
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,6190 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00043504 CAS-nummer: 3284-79-5 |