1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
|
|
BLDPBD81085-5GEA
18
EUR
BLDPBD81085-5G
BLDPBD81085-1G
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₇F₃N₂S MW: 220,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00041171 CAS-nummer: 1736-70-5 |