3,3-Dimethoxybutan-2-one 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD81346-5GEA
33
EUR
BLDPBD81346-5G
BLDPBD81346-10G
BLDPBD81346-1G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 97%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,159 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00075266 CAS-nummer: 21983-72-2 |