3-Bromo-2-methylpyridine 98%
|
|
BLDPBD8150-1GEA
6
EUR
BLDPBD8150-1G
BLDPBD8150-10G
BLDPBD8150-0.025G
BLDPBD8150-5G
BLDPBD8150-25G
BLDPBD8150-500G
BLDPBD8150-100G
3-Bromo-2-methylpyridine 98%
3-Bromo-2-methylpyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00191224 CAS-nummer: 38749-79-0 |