3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid 95%
|
|
BLDPBD81958-5GEA
765
EUR
BLDPBD81958-5G
BLDPBD81958-100MG
BLDPBD81958-250MG
BLDPBD81958-1G
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C9H7NO3S MW: 209,2200 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00456558 CAS-nummer: 272437-84-0 |