3,5-Dichloro-4-methylaniline 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD82521-250MGEA
13
EUR
BLDPBD82521-250MG
3,5-Dichloro-4-methylaniline 97%
3,5-Dichloro-4-methylaniline
Formule:
C7H7Cl2N MW: 176,0400 g/mol |
CAS-nummer:
54730-35-7 |