3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD82686-250MGEA
9
EUR
BLDPBD82686-250MG
BLDPBD82686-1G
BLDPBD82686-5G
BLDPBD82686-25G
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₇H₅NO₂ MW: 135,12 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00016453 CAS-nummer: 19179-36-3 |