3-Aminothiophenol 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD84603-25GEA
88
EUR
BLDPBD84603-25G
BLDPBD84603-5G
3-Aminothiophenol 98%
3-Aminothiophenol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₆H₇NS MW: 125,19 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007791 CAS-nummer: 22948-02-3 |