6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
|
|
BLDPBD8462-500GEA
240
EUR
BLDPBD8462-500G
BLDPBD8462-10G
BLDPBD8462-0.5G
BLDPBD8462-5G
BLDPBD8462-25G
BLDPBD8462-100G
6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₉NO₂ MW: 163,1700 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02179410 CAS-nummer: 54197-66-9 |