3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD85025-100GEA
359
EUR
BLDPBD85025-100G
BLDPBD85025-25G
BLDPBD85025-1G
BLDPBD85025-5G
BLDPBD85025-10G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₆H₄BrClO MW: 207,4500 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00070740 CAS-nummer: 13659-24-0 |