Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD87357-250MGEA
55
EUR
BLDPBD87357-250MG
BLDPBD87357-1G
BLDPBD87357-100MG
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,1739 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06202752 CAS-nummer: 67853-03-6 |