3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD88125-250MGEA
24
EUR
BLDPBD88125-250MG
BLDPBD88125-10G
BLDPBD88125-1G
BLDPBD88125-5G
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C11H9NO3 MW: 203,1941 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03086120 CAS-nummer: 17153-21-8 |